Fluoración
La fluoración, o introducción de flúor en un compuesto, tiene la profunda capacidad de alterar sus propiedades biológicas debido a la electronegatividad y pequeño tamaño del flúor. En investigación farmacéutica, suele introducirse flúor en el compuesto diana para mejorar su biodisponibilidad y potenciar su perfil de estabilidad metabólica. Este campo de trabajo ha crecido para incluir numerosas estrategias de introducción del flúor, entre ellas varias reacciones clave.
Fluoración nucleófila
En los métodos de fluoración nucleófila se emplea una fuente de fluoruro, como un fluoruro de amonio o de álcali, para el desplazamiento directo de alcoholes, la adición a aldehídos, cetonas y ácidos carboxílicos con gran quimioselectividad para la síntesis de moléculas pequeñas, así como la polifluoración para la síntesis de materiales.
Fluoración electrófila
La fluoración electrófila implica la combinación de un nucleófilo centrado en carbono con una fuente electrofílica de flúor. Tradicionalmente, la fuente de flúor electrófilo utilizada era el gas flúor, que es muy tóxico y un oxidante fuerte. Sin embargo, la investigación ha proporcionado reactivos que son alternativas más suaves, seguras y muy estables para la fluoración electrófila. Estos reactivos han demostrado una excelente utilidad en diversas aplicaciones, desde la sustitución electrófila aromática hasta la formación de especies α-fluoroceto.
Difluorometilación
La difluorometilación genera el grupo difluorometilo de los reactivos a través de adición nucleófila y funcionalización radical de los enlaces (C–H). El grupo difluorometilo (R-CF2H) ha recibido mucha atención en investigación farmacológica, agroquímica y de materiales, ya que es isotérico respecto al grupo carbinol (CH2OH).
Trifluorometilación
La trifluorometilación es un campo de rápido crecimiento en investigación química, que ha interactuado elegantemente con la catálisis en la elaboración de nuevas metodologías químicas para colocar grupos trifluorometilo en moléculas.
Figura 5.Trifluorometilación radical
Figura 6.Trifluorometilación electrófila
Perfluoroalquilación
La perfluoroalquilación es la reacción de un grupo perfluoroalquilo nucleófilo con haluros de alquilo, alquenilo y arilo o compuestos carbonilo. La estabilidad de los grupos perfluoroalquilo reactivos hace que resulten atractivos en una variedad de aplicaciones, como el acoplamiento cruzado con fosfatos de alilo.
Artículos técnicos relacionados
- Selectfluor™ (1-chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane bis(tetrafluoroborate), or F-TEDA) is a user-friendly, mild, air- and moisture-stable, non-volatile reagent for electrophilic fluorination.
- (Phen)Cu-CF3 (cat. #L510009) is an easily handled, thermally stable, single-component reagent for the trifluoromethylation of aryl iodides.
- TADDOL chiral auxiliaries find diverse applications in asymmetric synthesis, catalysis, and polymerization.
- The prevalence of organofluorine compounds in industry and drug design necessitates the ability to introduce C–F bonds to molecules.
- Ver todo (15)
Encontrar más artículos