Hormonas
![Dexamethasone La imagen que ha subido parece ser una molécula orgánica compleja, que incluye un anillo aromático de seis miembros con un grupo cetona adjunto, varios grupos hidroxilo, un átomo de flúor y varias cadenas de carbono con diferentes grados de saturación.](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/cell-analysis/dexamethasone/dexamethasone.png)
Las células cultivadas requieren un suministro de nutrientes para crecer y diferenciarse. Los medios para cultivo de células de mamífero contienen un equilibrio de pH, sales, carbohidratos, aminoácidos, vitaminas, ácidos grasos, lípidos, factores de crecimiento, hormonas, oligoelementos, y suero. Las hormonas promueven el crecimiento celular y pueden actuar de una manera específica del tipo de célula. Algunas células requieren suplementos hormonales para crecer en cultivo in vitro.
Más información sobre:
Suplementos hormonales para cultivo celular
Suplementos hormonales para cultivo celular
- La hormona dexametasona se utiliza en cultivos celulares para estudiar la apoptosis, las vías de comunicación celular, la diferenciación celular y la expresión génica.
- La eritropoyetina promueve la proliferación, diferenciación y supervivencia de los progenitores eritroides.
- La hormona β-estradiol se utiliza para estudiar la diferenciación y la transformación celulares. El β-estradiol se ha utilizado para el cultivo de células tumorales mamarias y de ovocitos.
- El glucagón es una hormona peptídica que se utiliza como suplemento en algunas aplicaciones de cultivo y modelos animales, como la medición de la respuesta al glucagón en ratones.
- La hidrocortisona puede utilizarse en aplicaciones de cultivos celulares adherentes epiteliales y endoteliales.
- La insulina es una hormona peptídica que se utiliza como factor de crecimiento en muchos sistemas de cultivo de células de mamífero.
- La progesterona se ha utilizado como hormona promotora del crecimiento en cultivo celular epitelial.
- Las prostaglandinas E1 y E2 son hormonas lipídicas que se utilizan en algunas aplicaciones de cultivo de células de mamífero.
- La hormona 3,3′,5′-triyodo-L-tironina (T3) y su precursor la tiroxina (T4 ) se producen en la glándula tiroidea y se utilizan como suplementos en algunas aplicaciones de cultivo celular.