Análisis de las aguas residuales y del agua para procesos
El tratamiento de las aguas residuales y el agua para procesos es necesario para proteger la salud pública y el medio ambiente, así como para mantener la eficiencia de los procesos industriales. La mayor parte de los organismos reguladores exige la realización de pruebas analíticas regulares de los efluentes de las aguas residuales en varias etapas del tratamiento. También se analiza normalmente el contenido químico del agua para procesos utilizado en los sistemas de calderas y de refrigeración.
Artículos técnicos relacionados
- Somos un líder mundial en la industria de las ciencias de la vida y hemos producido kits de ensayo para medir numerosos analitos. Water Online habló con nosotros sobre los avances en la medición de la demanda química de oxígeno.
- Ordered pore structures, high specific surface areas are some properties that make it possible for mesoporous silica to be used in applications such as wastewater remediation, indoor air cleaning, catalysis, bio-catalysis, and drug delivery.
- Este kit de ensayo del nitrógeno total es más rápido, más seguro, más preciso y cuesta menos que el método tradicional. El kit de ensayo de análisis del nitrógeno total se desarrolló para proporcionar a los usuarios un único método de ensayo para determinar las concentraciones de nitrógeno total en el agua de procesos y las aguas residuales.
- Urea en el agua y las aguas residuales, determinación enzimática - Determinación fotométrica utilizando el método de azul de indofenol después de la escisión de la urea
- Determinación reflectométrica precisa paso a paso de amonio en aguas residuales con reactivo de Nessler o azul de indofenol utilizando el sistema y las tiras reactivas Reflectroquant®.
- Ver todo (29)
Protocolos relacionados
- El kit de ensayo con parche Millipore® es un kit portátil para la recolección y análisis de fluidos hidráulicos, productos químicos a granel, agua de calderas y aceites lubricantes. El kit consta de fungibles para 100 pruebas.
- Se detectó triclosán en las aguas residuales vertidas de una planta de tratamiento de residuos utilizando HPLC seguida de detección UV y MS/MS.
- La eficiencia de las plantas y los equipos industriales constituye una de las condiciones previas básicas para operaciones económicas sostenibles. La acumulación indeseable de depósitos, es decir, incrustaciones, en tuberías, calderas y turbinas, cuya causa principal son los silicatos, plantea un problema evitable. Una prueba rápida y sensible puede garantizar el control de esta amenaza.
- Cuantifique el selenio en el agua utilizando este ensayo fotométrico y una muestra transparente y filtrada para medir los resultados a 445 nm.
- Ver todo (16)
Encuentre más artículos y protocolos
Tratamiento y análisis de las aguas residuales
Para proteger el medio ambiente y las comunidades, casi todos los gobiernos exigen el tratamiento y el análisis de las aguas residuales municipales procedentes de los hogares y las aguas residuales industriales procedentes de las instalaciones químicas, farmacéuticas, alimentarias y de otras instalaciones de producción. En el proceso de tratamiento de las aguas residuales hay cuatro etapas principales. El tratamiento preliminar elimina todos los sólidos grandes y sedimentables de las aguas residuales. En los tratamientos secundarios se utiliza crecimiento microbiológico acelerado para eliminar los contaminantes orgánicos.
En el tratamiento terciario se utiliza una combinación de procesos químicos y biológicos para reducir la carga de nutrientes en las aguas residuales. El tratamiento cuaternario elimina los contaminantes emergentes particularmente difíciles, como los compuestos farmacéuticos u otras moléculas complejas. En cada etapa se requieren análisis para supervisar los parámetros químicos fundamentales, como los compuestos de nitrógeno, los fosfatos y el cloro.
Análisis de las aguas para procesos y de refrigeración
El análisis del agua de refrigeración y de calderas es esencial para las centrales eléctricas y los procedimientos industriales, como las empresas químicas, farmacéuticas, técnicas o de alimentos sólidos y líquidos. El control del contenido de silicatos, calcio y magnesio es obligatorio, ya que forman depósitos de óxido, lo que acarrea mayores costes de mantenimiento y tiempos de parada. Además, también se supervisa el contenido de hierro como indicador de la corrosión de los sistemas. Normalmente se realiza una etapa de desmineralización haciendo pasar el agua de entrada a través de un clarificador antes de que pase al depósito de agua de alimentación. A continuación el agua se acondiciona y se envía al lazo de la caldera o de refrigeración para impulsar las turbinas o para otras actividades.
Tecnologías de análisis de las aguas residuales y del agua para procesos
Los organismos reguladores, como la agencia estadounidense de protección medioambiental (USEPA), exigen el uso de métodos oficiales cuando se analiza el agua potable (Safe Drinking Water Act) y las aguas residuales (Clean Water Act). Estos métodos requieren el análisis microbiológico mediante cultivo o técnicas moleculares, y el análisis químico mediante espectrofotometría, pH, conductividad y análisis de la turbidez. Los métodos de mayor sensibilidad que analizan los contaminantes traza en el agua, las aguas residuales o los sólidos solubles en ácidos se basan en la detección de concentraciones de ppb bajas mediante ICP-MS o ICP-AES.