1682217
USP
Triclosan Related Compounds Mixture A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
triclosan
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
mixture
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)