1681655
USP
Triclabendazole Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
(4-Chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-2-nitroaniline)
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
Agency
USP
familia API
triclabendazole
envase
pkg of 15 mg
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)