1673715
USP
D-(+)- Trealosa dihydrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
α,α-Trealosa, α-D-Glucopiranosil-α-D-glucopiranósido
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
trehalose
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
10-30°C
cadena SMILES
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.2H2O/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12;;/h3-20H,1-2H2;2*1H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
Clave InChI
DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
Descripción general
Aplicación
Also used to prepare standard solution for assay of Trehalose by Liquid Chromatography in combination with Refractive index detector, according to the United States Pharmacopeia (USP) monograph.
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)