1667443
USP
Timolol Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
(S,Z)-4-({1-(tert-Butylamino)-3-[(4-morpholino-1,2,5-thiadiazol-3-yl)oxy]propan-2-yl}oxy)-4-oxobut-2-enoic acid maleate salt (1:1)
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
timolol
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[s]1nc(c(n1)OC[C@@H](OC(=O)\C=C/C(=O)O)CNC(C)(C)C)N2CCOCC2
InChI
1S/C17H26N4O6S/c1-17(2,3)18-10-12(27-14(24)5-4-13(22)23)11-26-16-15(19-28-20-16)21-6-8-25-9-7-21/h4-5,12,18H,6-11H2,1-3H3,(H,22,23)/b5-4-/t12-/m0/s1
Clave InChI
MGIAXRFZDNBKRF-RXNFCKPNSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)