1642824
USP
Tacrolimus 8-epimer
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
8-epi-Tacrolimus, Epitacrolimus
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
tacrolimus
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Tacrolimus
- Tacrolimus Capsules
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)