1587001
USP
Pyridoxine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Adermine hydrochloride, PN HCl, Pyridoxol hydrochloride, Vitamin B6 hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
pyridoxine
fabricante / nombre comercial
USP
mp
214-215 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl[H].Cc1ncc(CO)c(CO)c1O
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H
Clave InChI
ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Pyridoxine Hydrochloride Tablets
- Pyridoxine Hydrochloride Injection
- Water-Soluble Vitamins Tablets
- Water-Soluble Vitamins Capsules
- Water-Soluble Vitamins Preparation
- Oil- and Water-Soluble Vitamins with Minerals Chewable Gels
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)