1569326
USP
Pimobendan Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
pimobendan
manufacturer/tradename
USP
availability
not available in (Sales restrictions may apply)
application(s)
pharmaceutical
format
neat
General description
Analysis Note
Other Notes
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Certificados de anƔlisis (COA)
Busque Certificados de anĆ”lisis (COA) introduciendo el nĆŗmero de lote del producto. Los nĆŗmeros de lote se encuentran en la etiqueta del producto despuĆ©s de las palabras Ā«LotĀ» o Ā«BatchĀ»
ĀæYa tiene este producto?
Encuentre la documentaciĆ³n para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.
Nuestro equipo de cientĆficos tiene experiencia en todas las Ć”reas de investigaciĆ³n: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, SĆntesis quĆmica, CromatografĆa, AnalĆtica y muchas otras.
PĆ³ngase en contacto con el Servicio tĆ©cnico