1533250
USP
Phenylethyl alcohol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
2-Phenylethanol, β-PEA, 2-Phenylethyl alcohol, Benzyl carbinol, PEA
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
densidad de vapor
4.21 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 58 °C)
familia API
phenylethyl alcohol
fabricante / nombre comercial
USP
índice de refracción
n20/D 1.5317 (lit.)
bp
219-221 °C/750 mmHg (lit.)
mp
−27 °C (lit.)
densidad
1.020 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
OCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
Clave InChI
WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Fluticasone Propionate Nasal Spray
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
102 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)