1505007
USP
Pentazocine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
(2R,6R,11R)-rel-1,2,3,4,5,6-Hexahydro- 6,11-dimethyl-3-(3-methyl-2-butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
pentazocine
fabricante / nombre comercial
USP
control farmacológico
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC (Portugal)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N1([C@H]2[C@H]([C@@](CC1)(c3c(ccc(c3)O)C2)C)C)CC=C(C)C
InChI
1S/C19H27NO/c1-13(2)7-9-20-10-8-19(4)14(3)18(20)11-15-5-6-16(21)12-17(15)19/h5-7,12,14,18,21H,8-11H2,1-4H3/t14-,18-,19-/m1/s1
Clave InChI
VOKSWYLNZZRQPF-NIKGAXFTSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Pentazocine and Acetaminophen Tablets
- Pentazocine and Aspirin Tablets
- Pentazocine and Naloxone Tablets
- Pentazocine Hydrochloride
- Pentazocine Injection
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)