1463440
USP
NILOTINIB RELATED COMPOUND B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Methyl 3-amino-4-methylbenzoate, Methyl 3-amino-p-toluate
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
Agency
certified by the USP
familia API
nilotinib
fabricante / nombre comercial
USP 1463440
mp
113-117 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC(=O)c1ccc(C)c(N)c1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-6-3-4-7(5-8(6)10)9(11)12-2/h3-5H,10H2,1-2H3
Clave InChI
YEPWCJHMSVABPQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)