1448912
USP
Mupirocin calcium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Calcium mupirocin dihydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
mupirocin
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
[Ca+2].[O-]C(=O)CCCCCCCCOC(=O)\C=C(\C[C@@H]3OC[C@@H]([C@H]([C@H]3O)O)C[C@@H]4O[C@H]4[C@H]([C@@H](O)C)C)/C.[O-]C(=O)CCCCCCCCOC(=O)\C=C(\C[C@@H]1OC[C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)C[C@@H]2O[C@H]2[C@H]([C@@H](O)C)C)/C.O.O
InChI
1S/2C26H44O9.Ca.2H2O/c2*1-16(13-23(30)33-11-9-7-5-4-6-8-10-22(28)29)12-20-25(32)24(31)19(15-34-20)14-21-26(35-21)17(2)18(3)27;;;/h2*13,17-21,24-27,31-32H,4-12,14-15H2,1-3H3,(H,28,29);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/b2*16-13+;;;/t2*17-,18-,19-,20-,21-,24+,25-,26-;;;/m00.../s1
Clave InChI
DDHVILIIHBIMQU-YJGQQKNPSA-L
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)