1298140
USP
Granisetron Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
1-Methylindazole-3-carboxylic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
granisetron
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
Cn1nc(C(O)=O)c2ccccc12
InChI
1S/C9H8N2O2/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(10-11)9(12)13/h2-5H,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
OVVDFORZEGKEJM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Granisetron Hydrochloride Tablets
- Granisetron Hydrochloride Injection
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)