1265457
USP
Ethylbenzene
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
NSC 406903, Phenylethane
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
densidad de vapor
3.7 (vs air)
presión de vapor
10 mmHg ( 20 °C)
19 mmHg ( 37.7 °C)
temp. de autoignición
810 °F
lim. expl.
6.7 %
fabricante / nombre comercial
USP
índice de refracción
n20/D 1.495 (lit.)
bp
136 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
densidad
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Clave InChI
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Órganos de actuación
hearing organs
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)