1238239
USP
Eprosartan Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
2-Thiophenepropionic acid, 3-(2-Thienyl)propionic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
eprosartan
fabricante / nombre comercial
USP
mp
46-49 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)CCc1cccs1
InChI
1S/C7H8O2S/c8-7(9)4-3-6-2-1-5-10-6/h1-2,5H,3-4H2,(H,8,9)
Clave InChI
MJPVYTKZYZPIQA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)