1231580
USP
Ecamsule solution
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
3,3′-(1,4-Phenylenedimethylidyne)bis[7,7-dimethyl-2-oxo-bicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic acid] solution, Terephthalylidene-3,3′-dicamphor-10,10′-disulfonic acid solution
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
ecamsule
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(O)CC21C(C(CC2)\C(=C/c3ccc(cc3)\C=C4\C5C(C(CC5)(C\4=O)C[S](=O)(=O)O)(C)C)\C1=O)(C)C
InChI
1S/C28H34O8S2/c1-25(2)21-9-11-27(25,15-37(31,32)33)23(29)19(21)13-17-5-7-18(8-6-17)14-20-22-10-12-28(24(20)30,26(22,3)4)16-38(34,35)36/h5-8,13-14,21-22H,9-12,15-16H2,1-4H3,(H,31,32,33)(H,34,35,36)/b19-13-,20-14+
Clave InChI
HEAHZSUCFKFERC-LRVMPXQBSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)