1229817
USP
Duloxetine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
(S)-Duloxetine hydrochloride, (γS)-N-Methyl-γ-(1-naphthalenyloxy)-2-thiophenepropanamine hydrochloride, (+)-(S)-N-Methyl-γ-(1-naphthyloxy)-2-thiophenepropylamine hydrochloride, (+)-N-Methyl-3-(1-naphthalenyloxy)-3-(2-thienyl)propanamine hydrochloride, LY-248686 hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
duloxetine
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
Cl.CNCC[C@H](Oc1cccc2ccccc12)c3cccs3
InChI
1S/C18H19NOS.ClH/c1-19-12-11-17(18-10-5-13-21-18)20-16-9-4-7-14-6-2-3-8-15(14)16;/h2-10,13,17,19H,11-12H2,1H3;1H/t17-;/m0./s1
Clave InChI
BFFSMCNJSOPUAY-LMOVPXPDSA-N
Información sobre el gen
human ... SLC6A2(6530) , SLC6A4(6532)
Categorías relacionadas
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Duloxetine Delayed-Release Capsules
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)