Merck
1203008
USP
Dihydrostreptomycin sesquisulfate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Dihydrostreptomycin sesquisulfate
About This Item
Fórmula lineal:
C21H41N7O12 · 3/2H2SO4
Número de CAS:
Peso molecular:
730.71
Beilstein:
3894221
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
dihydrostreptomycin
mol peso
monograph mol wt. 1461.44
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@@H](O[C@@H](C)[C@]2(O)CO)O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]3NC(N)=N.CN[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]4O[C@H]5[C@@H](O[C@@H](C)[C@]5(O)CO)O[C@@H]6[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]6NC(N)=N
InChI
1S/2C21H41N7O12.3H2O4S/c2*1-5-21(36,4-30)16(40-17-9(26-2)13(34)10(31)6(3-29)38-17)18(37-5)39-15-8(28-20(24)25)11(32)7(27-19(22)23)12(33)14(15)35;3*1-5(2,3)4/h2*5-18,26,29-36H,3-4H2,1-2H3,(H4,22,23,27)(H4,24,25,28);3*(H2,1,2,3,4)/t2*5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,21+;;;/m00.../s1
Clave InChI
CZWJCQXZZJHHRH-YZTFXSNBSA-N
Descripción general
((C21H41N7O12)2 · 3H2SO4)
Aplicación
Dihydrostreptomycin sulfate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Dihydrostreptomycin Injection
  • Dihydrostreptomycin Sulfate
  • Dihydrostreptomycin Sulfate Boluses
  • Penicillin G Procaine and Dihydrostreptomycin Sulfate Injectable Suspension
  • Penicillin G Procaine and Dihydrostreptomycin Sulfate Intramammary Infusion
  • Penicillin G Procaine, Dihydrostreptomycin Sulfate, Chlorpheniramine Maleate, and Dexamethasone Injectable Suspension
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Otras notas
This product is part of the USP Biologics program.
Sales restrictions may apply.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)