1158650
USP
Cyclosporine Resolution Mixture
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
cyclosporine
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
mixture
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Advancements in NMR Spectroscopy: Cyclosporine Resolution Mixture is applied in the innovative interleaved spatial/spectral encoding technique in ultrafast 2D NMR spectroscopy, enhancing the accuracy and speed of impurity profiling and structural elucidation in pharmaceutical compounds. This method provides a significant improvement in the analysis of complex mixtures, crucial for the development and quality control of immunosuppressants like Cyclosporine (Plainchont et al., 2019).
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)