1134288
USP
Citalopram Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
1-(3-Dimethylaminopropyl)-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile N-oxide hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
citalopram
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Categorías relacionadas
Descripción general
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)