1020023
USP
γ-Aminobutyric acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
3-Carboxypropylamine, 4-Aminobutanoic acid, GABA, Piperidic acid, Piperidinic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
vigabatrin
fabricante / nombre comercial
USP
mp
195 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
NCCCC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)
Clave InChI
BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)