1013567
USP
Almotriptan Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
N,N-Dimethyl-5-[(1-pyrrolidinylsulfonyl)methyl]-1H-indole-3-ethanamine N-oxide hydrochloride, 1-[({3-[2-(Dimethylamino)ethyl]indol-5-yl}methyl)sulfonyl]pyrrolidine N-oxide
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
almotriptan
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(N3CCCC3)Cc1cc2c([nH]cc2CC(N([O-])C)N([O-])C)cc1
InChI
1S/C17H24N4O4S/c1-19(22)17(20(2)23)10-14-11-18-16-6-5-13(9-15(14)16)12-26(24,25)21-7-3-4-8-21/h5-6,9,11,17-18H,3-4,7-8,10,12H2,1-2H3/q-2
Clave InChI
FVOZCNKXYVHCHM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Also, for use with USP monographs such as:
- Methadone Hydrochloride
- Almotriptan Tablets
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)