1003027
USP
Acetaminophen Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
N-(4-Hydroxyphenyl)propanamide, N-Propionyl-p-aminophenol
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
acetaminophen, paracetamol
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
N(c1ccc(cc1)O)C(=O)CC
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-9(12)10-7-3-5-8(11)6-4-7/h3-6,11H,2H2,1H3,(H,10,12)
Clave InChI
SSMYTAQHMUHRSK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)