Y0002165
Donepezil for system suitability
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Donepezil
About This Item
Productos recomendados
familia API
donepezil
fabricante / nombre comercial
EDQM
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N2(CCC(CC2)CC3Cc4c(cc(c(c4)OC)OC)C3=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C24H29NO3/c1-27-22-14-19-13-20(24(26)21(19)15-23(22)28-2)12-17-8-10-25(11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18/h3-7,14-15,17,20H,8-13,16H2,1-2H3
Clave InChI
ADEBPBSSDYVVLD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)