PHR9290
Methyl 4-hydroxybenzoate sodium salt
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
Sodium methyl 4-hydroxybenzoate
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Agency
Not traceable to any primary pharmacopeia standard
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].COC(=O)c1ccc([O-])cc1
InChI
1S/C8H8O3.Na/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6;/h2-5,9H,1H3;/q;+1/p-1
Clave InChI
PESXGULMKCKJCC-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)