PHR9287
Spermidine trihydrochloride
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
N-(3-Aminopropyl)-1,4-butanediamine trihydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Agency
(Not traceable to any primary pharmacopeia standard)
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp
257-259 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl[H].Cl[H].Cl[H].NCCCCNCCCN
InChI
1S/C7H19N3.3ClH/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;;;/h10H,1-9H2;3*1H
Clave InChI
LCNBIHVSOPXFMR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Precaución
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)