Merck
PHR9271
Supelco
1-tioglicerol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
α-Monotioglicerol, α-Tioglicerol, 3-Mercapto-1,2-propanodiol
About This Item
Fórmula lineal:
HSCH2CH(OH)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
108.16
Beilstein:
1732046
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Agency
Not traceable to any primary pharmacopeia standard
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
índice de refracción
n20/D 1.527 (lit.)
bp
118 °C/5 mmHg (lit.)
densidad
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
OCC(O)CS
InChI
1S/C3H8O2S/c4-1-3(5)2-6/h3-6H,1-2H2
Clave InChI
PJUIMOJAAPLTRJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
99 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)