Merck
PHR9019
Supelco
4-Aminobenzyl alcohol
reference material
Sinónimos:
Benzocaine impurity A (PhEur), 4-(Hydroxymethyl)aniline
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC6H4CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
123.15
Beilstein:
2078680
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grado
reference material
familia API
tetracaine
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
crystals
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
mp
60-65 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Nc1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C7H9NO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4,9H,5,8H2
Clave InChI
AXKGIPZJYUNAIW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ. Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Aplicación
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)