Merck
PHL89577
Baicalein
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
5,6,7-Trihydroxyflavone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H10O5
Número de CAS:
Peso molecular:
270.24
Beilstein:
272683
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
mp
256-271 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1cc2OC(=CC(=O)c2c(O)c1O)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-6-11(8-4-2-1-3-5-8)20-12-7-10(17)14(18)15(19)13(9)12/h1-7,17-19H
Clave InChI
FXNFHKRTJBSTCS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: plantago
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)