PHL85780
4′,5,7-Trimethoxyflavone
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
4′,5,7-Apigenin trimethyl ether, 4′,5,7-Trimethylapigenin, 5,7-Dimethoxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
PhytoLab
SMILES string
O=C1C2=C(OC)C=C(OC)C=C2OC(C3=CC=C(OC)C=C3)=C1
InChI
1S/C18H16O5/c1-20-12-6-4-11(5-7-12)15-10-14(19)18-16(22-3)8-13(21-2)9-17(18)23-15/h4-10H,1-3H3
InChI key
ZXJJBDHPUHUUHD-UHFFFAOYSA-N
General description
Other Notes
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)