PHL83501
Ginkgetin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
4′′′,7′′-Dimethylamentoflavone, Amentoflavone 4′′′,7′′-dimethyl ether, Ginkgotin
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥98.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
InChI
1S/C32H22O10/c1-39-18-10-20(34)30-23(37)13-27(41-28(30)11-18)16-5-8-25(40-2)19(9-16)29-21(35)12-22(36)31-24(38)14-26(42-32(29)31)15-3-6-17(33)7-4-15/h3-14,33-36H,1-2H3
Inchi Key
AIFCFBUSLAEIBR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Other Notes
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)