PHL84269
Ziyuglycoside I
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Gouguside 7, Kudinoside H, Pomolic acid 3-arabinoside 28-glucoside, Zigu-glucoside I
About This Item
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
PhytoLab
SMILES string
C[C@]12CC[C@H](O[C@]3([H])OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(C)(C)[C@]1([H])CC[C@]4(C)[C@]2([H])CC=C5[C@@]4(C)CC[C@]6(C(O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)=O)[C@@]5([H])[C@@](O)(C)[C@H](C)CC6
Categorías relacionadas
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)