PHL83842
N-trans-p-Coumaroyltyramine
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Paprazine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H17NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
283.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N(CCc2ccc(cc2)O)C(=O)\C=C\c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C17H17NO3/c19-15-6-1-13(2-7-15)5-10-17(21)18-12-11-14-3-8-16(20)9-4-14/h1-10,19-20H,11-12H2,(H,18,21)/b10-5+
Clave InChI
RXGUTQNKCXHALN-BJMVGYQFSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: humulus
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?