Merck
PHL82307
L-arginina
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Ácido (S)-2-amino-5-guanidinopentanoico
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
174.20
Beilstein/REAXYS Number:
1725413
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥98.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
mp
222 °C (dec.) (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
InChI key
ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biochem/physiol Actions
Sustrato de la óxido nítrico sintasa, que se convierte en citrulina y óxido nítrico (NO). Induce la liberación de insulina mediante un mecanismo dependiente del óxido nítrico.
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
L-arginina
SAFC
A4474
L-arginina