PHL80557
Withanolide B
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(5α,6α,7α,22R)-6,7-Epoxy-5,22-dihydroxy-1-oxo-ergosta-2,24-dien-26-oic acid δ-lactone
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@H]([C@H]1CC(C)=C(C)C(=O)O1)[C@H]2CC[C@H]3[C@H]4[C@H](CC[C@]23C)[C@@]5(C)C(=O)C=CC[C@]5(O)[C@H]6O[C@@H]46
InChI
1S/C28H38O5/c1-14-13-20(32-25(30)15(14)2)16(3)17-8-9-18-22-19(10-12-26(17,18)4)27(5)21(29)7-6-11-28(27,31)24-23(22)33-24/h6-7,16-20,22-24,31H,8-13H2,1-5H3/t16-,17+,18-,19-,20+,22-,23-,24-,26+,27-,28-/m0/s1
Clave InChI
ZTEVDTFJUUJBLP-MBMSZCMESA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?