Key Documents
G004705
HPLC Analysis of Sertraline Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 RSP
application for HPLC
About This Item
technique(s)
HPLC: suitable
test parameters
column: CYCLOBOND I 2000 HP-RSP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (24024AST)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 4.1; [B] acetonitrile; (70:30, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 1 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
suitability
application for HPLC
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Legal Information
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Sertraline hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Analytical column
Referencia del producto
Descripción
Precios
Standard
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)