656321
3-Chloro-4-methoxyphenethylamine hydrochloride
90%
Sinónimos:
2-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
Quality Level
assay
90%
form
solid
functional group
amine
chloro
SMILES string
Cl.COc1ccc(CCN)cc1Cl
InChI
1S/C9H12ClNO.ClH/c1-12-9-3-2-7(4-5-11)6-8(9)10;/h2-3,6H,4-5,11H2,1H3;1H
InChI key
VGUBBPZQDURYFN-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?