G004641
HPLC Analysis of Luciferin Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium nitrate, pH 5.5; [B] THF; (90:10, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 254 nm
injection: 6 μL
sample: 0.5 mg/mL in methanol
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
chemicals and industrial polymers
life science and biopharma
Información legal
Estándar
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)