Documentos clave
G001085
Angiotensins
application for HPLC
About This Item
technique(s)
HPLC: suitable
test parameters
column: Discovery C18, 15 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (504955)
mobile phase: (A) 5 mM (NH4)H2PO4/NH4OH, pH 7.0; (B) 5 mM (NH4)H2PO4/NH4OH, pH 7.0: CH3CN (50:50, A:B)
gradient: 30-60% B in 15 min
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 220 nm
suitability
application for HPLC
application(s)
clinical
Legal Information
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Angiotensin III trifluoroacetate salt hydrate
analytical column
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)