Documentos clave
ERMBF445A
DP23211 Maize (blank)
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
food and beverages
storage temp.
2-8°C
Analysis Note
For more information please click on the below product number:
ERMBF445A
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)