Documentos clave
ERMBB125
Egg powder (fipronil)
ERM®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Agency
ERM®
fabricante / nombre comercial
JRC
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
−20°C
Otras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants / Pesticides
Fipronil sulfone, Sum of fipronil and fipronil sulfone expressed as fipronil
Matrix Group: Dairy products and eggs
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)