Merck
CRM78263
Supelco
2-Butoxyethanol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
2-Butoxyethanol, Butyl glycol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)3OCH2CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
118.17
Beilstein:
1732511
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
densidad de vapor
4.1 (vs air)
presión de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
10 mmHg ( 81 °C)
Línea del producto
TraceCERT®
temp. de autoignición
473 °F
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
lim. expl.
10.6 %
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
índice de refracción
n20/D 1.419 (lit.)
bp
169-172.5 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
densidad
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCOCCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
Clave InChI
POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
152.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
67 °C - Pensky-Martens closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)