BP852
Salbutamol impurity B
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
(1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-(4-hydroxyphenyl)ethanol, 2-tert-Butylamino-1-(4-hydroxyphenyl)ethanol
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
salbutamol, albuterol
Formulario
solid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N(C(C)(C)C)CC(O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C12H19NO2/c1-12(2,3)13-8-11(15)9-4-6-10(14)7-5-9/h4-7,11,13-15H,8H2,1-3H3
Clave InChI
JOGFUYPGDLRKHD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Also used in monographs such as:
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)