Merck
BP1175
Fluconazole impurity standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
Fluconazole, 2-(2,4-Difluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H12F2N6O
Número de CAS:
Peso molecular:
306.27
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API family
fluconazole
form
solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
mixture
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1=CC(F)=C(C(CN2N=CN=C2)(O)CN3N=CN=C3)C=C1
InChI
1S/C13H12F2N6O/c14-10-1-2-11(12(15)3-10)13(22,4-20-8-16-6-18-20)5-21-9-17-7-19-21/h1-3,6-9,22H,4-5H2
InChI key
RFHAOTPXVQNOHP-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Fluconazole impurity standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Fluconazole Oral Suspension
  • Fluconazole Capsules
  • Fluconazole Infusion
  • Biochem/physiol Actions
    Fluconazole is an antifungal agent. It is highly selective inhibitor of fungal cytochrome P-450 sterol C-14 α-demethyllation. Fluconazole is a potent inhibitor of CYP2C9. Fluconazole interferes with fungal ergosterol synthesis and downregulates the metallothionein gene.
    Packaging
    Unit quantity: 50 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Other Notes
    Sales restrictions may apply.
    Related product
    Referencia del producto
    Descripción
    Precios
    pictograms
    Health hazardExclamation mark
    signalword
    Danger
    Hazard Classifications
    Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Lact. - Repr. 1B
    Storage Class
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    wgk_germany
    WGK 3
    flash_point_f
    Not applicable
    flash_point_c
    Not applicable
    Elija entre una de las versiones más recientes:
    Certificados de análisis (COA)
    Lot/Batch Number
    Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
    Visite la Librería de documentos
    Artículos
    Consulte o descargue nuestras tablas de desplazamientos en RMN para los disolventes deuterados más comunes. Las tablas de RMN de protones y RMN de carbono ayudan a los químicos a separar las señales de impurezas que podrían proceder de disolventes residuales o del aparato de reacción.
    Consulte o descargue nuestras tablas de desplazamientos en RMN para los disolventes deuterados más comunes. Las tablas de RMN de protones y RMN de carbono ayudan a los químicos a separar las señales de impurezas que podrían proceder de disolventes residuales o del aparato de reacción.
    Consulte o descargue nuestras tablas de desplazamientos en RMN para los disolventes deuterados más comunes. Las tablas de RMN de protones y RMN de carbono ayudan a los químicos a separar las señales de impurezas que podrían proceder de disolventes residuales o del aparato de reacción.