BP079
2-Chlorotritanol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
(o-Chlorophenyl)diphenylmethanol
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
clotrimazole
Formulario
solid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Clc1c(cccc1)C(O)(c3ccccc3)c2ccccc2
InChI
1S/C19H15ClO/c20-18-14-8-7-13-17(18)19(21,15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14,21H
Clave InChI
KTVAHLGKTSPDOG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Also used in monographs such as:
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)