95661
1,10-Diaminodecane
analytical standard
Sinónimos:
1,10-Decanediamine, Decamethylenediamine
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥95.0% (GC)
technique(s)
HPLC: suitable
bp
140 °C/12 mmHg (lit.)
mp
59-61 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
NCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C10H24N2/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h1-12H2
InChI key
YQLZOAVZWJBZSY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)