Merck
92266
Supelco
p-Phenylenediamine
analytical standard
Sinónimos:
1,4-Benzenediamine, 1,4-Diaminobenzene, 1,4-Phenylenediamine
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4(NH2)2
Número de CAS:
Peso molecular:
108.14
Beilstein:
742029
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.21
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
3.7 (vs air)
presión de vapor
1.08 mmHg ( 100 °C)
descripción
anti-fade reagent
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
267 °C (lit.)
mp
138-143 °C (lit.)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Nc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H,7-8H2
Clave InChI
CBCKQZAAMUWICA-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Oral
Órganos de actuación
Kidney,Heart,Musculo-skeletal system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)