Merck
91644
Supelco
2,4-Diamino-6-phenyl-1,3,5-triazine
analytical standard
Sinónimos:
6-Phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, Benzoguanamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9N5
Número de CAS:
Peso molecular:
187.20
Beilstein/REAXYS Number:
153223
MDL number:
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
219-221 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1nc(N)nc(n1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H9N5/c10-8-12-7(13-9(11)14-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H4,10,11,12,13,14)
InChI key
GZVHEAJQGPRDLQ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)